主要文件
1.00591
Sigma-Aldrich
维格特弹性蛋白染色液
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.41
蒸汽壓力
59 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
expl. lim.
3.5-15 % (v/v) ethanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
bp
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
轉變溫度
flash point 18 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
用于显微镜学的Weigert 弹性蛋白染色溶液是一种即用型溶液,用于检测结缔组织中的弹性纤维。弹性结缔组织纤维是含糖蛋白的微纤维束,在其发育过程中积累聚合物蛋白弹性蛋白,从而逐渐形成粗弹性纤维和膜。弹性结缔组织纤维表面上的微纤维暴露出大量的二硫基团,当有足够多的材料可用于光学显微镜研究时,可以通过化学方法检测到这些基团。此外,它们是强酸性的,因此在界面吸附作用下通过电极性与间苯二酚-品红染料结合。
间苯二酚-品红染色法是一种回归方法。在组织切片中,如果不仅需要显示弹性纤维,还需要显示细胞核和背景,可以用 0.1% 的核固红硫酸铝溶液(产品编号 1.00121)对细胞核进行染色。
当显微镜学用Weigert 弹性蛋白染色溶液与以下染色液一起使用时,通常可以获得这些纤维的鲜明的染色结果: 显微镜学用van Gieson Picrofuchsin 溶液,产品编号1.00199 ; 组织学中细胞核染色的Weigert铁苏木素染色试剂盒,产品编号1.15973;显微镜学用核固红硫酸铝染色液0.1%,产品编号1.00121。
500ml瓶足以进行400至500次应用。 本品已注册为IVD产品并获得CE认证。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜适用性:通过测试
细胞核:蓝棕色
胶原蛋白:红色
肌肉纤维:黄色
细胞质:黄色
弹性纤维:黑色
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F
閃點(°C)
18 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1