一般說明
氢氟酸(EMSURE®级)用于合规分析和高要求的实验室应用。具有最高的质量和无与伦比的规格范围,可以消除不确定性,使您完全控制测试条件。EMSURE®级别产品符合所有国际法规标准,适合各种应用。
應用
氢氟酸(48%)用途:
- 作为电化学湿法刻蚀单晶硅片的蚀刻剂。
- 作为基质(matrix),用于金属沉积法硅表面图案化。
- 作为消化酸 ,用于电感耦合等离子体质谱测定土壤和沉积物中的镧化物。
特點和優勢
- 全球最广泛的规格选择
- 超70个检验指标
- 纯度优异
- 极低限值
- 分析准确度和质控更佳
- 优化用于要求极其严苛的分析
- 适合用于方法开发
- 没有未知杂质带来的干扰或污染
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2