Key Documents
07-806
Sigma-Aldrich
抗磷酸化-c-Kit (Tyr568/ Tyr570)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
KIT, CD117, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr568/pTyr570)
基因資訊
human ... KIT(3815)
相关类别
特異性
可识别磷酸化-c-Kit (Tyr568/ Tyr570)
根据完整序列同源性,预测与小鼠和大鼠发生交叉反应。
免疫原
对应于涵盖人、小鼠、大鼠、鸡、奶牛和狗磷酸化c-Kit的氨基酸区域的肽(Tyr568/ Tyr570)。
應用
抗磷酸化c-Kit (Tyr568/Tyr570)是针对磷酸化-c-Kit (Tyr568/Tyr570)的抗体,可用于WB。
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
信号传导
品質
已通过免疫印迹进行常规评估。
外觀
免疫亲和纯化
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
D J Price et al.
The Journal of biological chemistry, 272(9), 5915-5920 (1997-02-28)
The Csk homologous kinase (CHK), formerly MATK, has previously been shown to bind to activated c-KIT. In this report, we characterize the binding of SH2(CHK) to specific phosphotyrosine sites on the c-KIT protein sequence. Phosphopeptide inhibition of the in vitro