抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
Saccharomyces cerevisiae, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys12)
基因資訊
human ... HIST2H4B(554313)
一般說明
组蛋白H4是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H4具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
组蛋白H4的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。
组蛋白H4的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。
特異性
识别赖氨酸12乙酰化的组蛋白H4。
预计具有广泛的物种交叉反应性
免疫原
包含对应于酵母组蛋白H4的赖氨酸12乙酰化的序列(LGAcKGG)的肽。
應用
使用在ChIP、DB、WB、ChIP-seq中验证的抗乙酰基组蛋白H4(Lys12)抗体(兔多克隆抗体)检测乙酰基组蛋白H4(Lys12),也称为H4K12Ac、组蛋白H4(乙酰基K12)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对HeLa细胞的酸提取蛋白进行了常规评估
標靶描述
10 kDa
外觀
免疫耗竭血清
耗尽兔抗血清溶于30%甘油,0.07M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.105 M NaCl,0.035%叠氮化钠作为防腐剂的溶液中。
儲存和穩定性
自运送之日起在-20°C可稳定保存1年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
用丁酸钠处理的HeLa细胞中酸提取的蛋白质
用丁酸钠处理的HeLa细胞中酸提取的蛋白质
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
The molecular topography of silenced chromatin in Saccharomyces cerevisiae.
Thurtle, DM; Rine, J
Genes & Development null
Histone deacetylase inhibitors modify pancreatic cell fate determination and amplify endocrine progenitors.
Haumaitre, Cecile, et al.
Molecular and cellular biology, 28, 6373-6383 (2008)
The complex pattern of epigenomic variation between natural yeast strains at single-nucleosome resolution.
Filleton, F; Chuffart, F; Nagarajan, M; Bottin-Duplus, H; Yvert, G
Epigenetics & Chromatin null
Yohan Suryo Rahmanto et al.
The Journal of biological chemistry, 291(18), 9690-9699 (2016-03-10)
ARID1A is a tumor suppressor gene that belongs to the switch/sucrose non-fermentable chromatin remodeling gene family. It is mutated in many types of human cancer with the highest frequency in endometrium-related ovarian and uterine neoplasms including ovarian clear cell, ovarian
Schizosaccharomyces pombe Hat1 (Kat1) is associated with Mis16 and is required for telomeric silencing.
Tong, K; Keller, T; Hoffman, CS; Annunziato, AT
Eukaryotic Cell null