07-416
抗Akt1 / PKBα抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AKT1(207)
一般說明
Akt 是 PI3 激酶途径的主要已知效应子。PIP3 的产生导致 PDK1 激活,该蛋白使 Thr308 上的 Akt 磷酸化,另一种激酶复合物(一般认为是 mTORC2 复合物,或可能是连接两者的中间激酶)使 Ser473 上的 Akt 磷酸化。这些位点磷酸化可加成激活 Akt Ser/Thr 激酶活性,使用针对这些位点中任一位点的磷酸化状态特异性抗体可暗示 Akt 激活。Akt 的激活可以直接通过免疫沉淀,然后用放射性标记的 ATP 磷酸化已知底物来进行测量。研究表明,Akt 可以磷酸化 70 多种底物,包括 mTOR 信号传导中的 TSC1&2、BAD(Ser136)、GSK3(其可以通过这种磷酸化作用而失火),转录因子 FoxO 家族 PRAS40、AS160。
特異性
识别 Akt1/PKBα,分子量 〜60 kDa。
免疫原
对应于大鼠 Akt1 的 C 末端(残基 466-480)的 15 个残基合成肽(C-RPHFPQFS YSASGTA),并添加 N 末端半胱氨酸用于偶联。 Akt1 序列与小鼠 Akt1(15/15 个氨基酸)相同,在牛 Akt1(14/15 个氨基酸)和人 Akt1(13/15 个氨基酸)中高度保守。 人 Akt2 与肽免疫原序列共有 11/15 个氨基酸。
表位:C端
應用
免疫沉淀激酶测定:
4 µg 先前批次的抗体从 1 mg 用 IGF-1 刺激的 HEK293 细胞中免疫沉淀了活性 Akt。
4 µg 先前批次的抗体从 1 mg 用 IGF-1 刺激的 HEK293 细胞中免疫沉淀了活性 Akt。
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
研究类别
信号传导
信号传导
该抗 Akt1/PKBα 抗体经过验证可用在 IP,WB 中检测 Akt1/PKBα。
品質
通过蛋白质印迹对人 A431 癌细胞的 RIPA 裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL 的该抗体在人 A431 癌细胞的 RIPA 裂解液中检测到 Akt。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL 的该抗体在人 A431 癌细胞的 RIPA 裂解液中检测到 Akt。
標靶描述
~60 kDa
外觀
形式:纯化的
纯化的兔多克隆抗体,在含有 0.1 M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.15 M NaCl,0.05% 叠氮化钠的缓冲液,然后添加甘油至 30% 的溶液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20ºC 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Angela M Whetzel et al.
Circulation research, 99(7), 731-739 (2006-09-09)
Monocyte recruitment and adhesion to vascular endothelium are key early events in atherosclerosis. We examined the role of sphingosine-1-phosphate (S1P) on modulating monocyte/endothelial interactions in the NOD/LtJ (NOD) mouse model of type 1 diabetes. Aortas from nondiabetic and diabetic NOD
Francesco Papaleo et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(17), 4859-4875 (2016-04-29)
Schizophrenia is a chronic, disabling neuropsychiatric disorder with complex genetic origins. The development of strategies for genome manipulation in rodents provides a platform for understanding the pathogenic role of genes and for testing novel therapeutic agents. Neuregulin 1 (NRG1), a
Dose-dependent effects of sirolimus on mTOR signaling and polycystic kidney disease.
Novalic, Z; van der Wal, AM; Leonhard, WN; Koehl, G; Breuning, MH; Geissler, EK; de Heer et al.
Journal of the American Society of Nephrology null
Short high-fat diet interferes with the physiological maturation of the late adolescent mouse heart.
Heidi Hynynen et al.
Physiological reports, 8(13), e14474-e14474 (2020-07-10)
Dietary fats are essential for cardiac function. The metabolites of fats known as fatty acids provide most of the energy for cardiac tissue, serve as building blocks for membranes and regulate important signaling cascades. Despite their importance, excess fat intake
Y Sei et al.
Molecular psychiatry, 12(10), 946-957 (2007-04-19)
Neuregulin1 (NRG1), a candidate susceptibility gene for schizophrenia, plays a critical role in neuronal migration and central nervous system development. However, its relation to schizophrenia pathogenesis is unknown. Here we show that B lymphoblasts migrate to NRG1 through the ErbB-signaling
商品
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.