主要文件
07-225
Sigma-Aldrich
抗-TrkB抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 2, tyrosine kinase receptor B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
WB
物種活性:
mouse, rat
技術:
western blot: suitable
citations:
83
生物源
rabbit
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NTRK2(4915)
一般說明
受体酪氨酸激酶的Trk(原肌球蛋白受体激酶)原癌基因家族包含四个成员TrkA,TrkB,TrkC和TrkE,它们在整个中枢神经系统和周围神经系统中可变表达。TrkB对结合的脑源性神经营养因子(BDNF)受体和Neurotrophin-4/5 Nt-4/5具有高亲和力。TrkB在五个细胞质酪氨酸上自磷酸化。BDNF与TrkB受体结合可激活许多细胞间级联反应,促进感觉神经元的存活。这些受体的信号传导活性包括Ras – MAP激酶途径和PI3激酶途径。这些受体负责抵抗细胞凋亡,肥胖,阿尔茨海默氏’病和情绪障碍。
特異性
可识别TrkB(Mr 145 kDa),以及其他蛋白质(Mr 90 kDa),这可能是TrkB降解产物。
免疫原
大鼠TrkB受体的整个细胞外结构域(对应于残基1–429)在COS细胞中表达。 免疫序列与小鼠TrkB具有97%的同一性,与人TrkB具有88%的同一性。
應用
研究子类别
神经化学 & 神经营养因子
研究类别
神经科学
该抗TrkB抗体经过验证可用于WB中,以用于检测TrkB。
品質
已通过蛋白免疫印迹法对小鼠脑膜蛋白制剂进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL的该抗体在小鼠脑膜蛋白制剂中检测到TrkB。
標靶描述
145 κDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆,溶于含有0.014 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl、0.07%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脑组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Ethanol alters bDNF-Induced rho gTPase activation in axonal growth cones.
Lindsley TA, Shah SN, Ruggiero EA
Alcoholism, Clinical and Experimental Research null
JIP3 mediates TrkB axonal anterograde transport and enhances BDNF signaling by directly bridging TrkB with kinesin-1.
Huang, SH; Duan, S; Sun, T; Wang, J; Zhao, L; Geng, Z; Yan, J; Sun, HJ; Chen, ZY
The Journal of Neuroscience null
Conventional kinesin-I motors participate in the anterograde axonal transport of neurotrophins in the visual system.
Rafal Butowt, Christopher S von Bartheld
Journal of Neuroscience Research null
J R Huie et al.
Neuroscience, 200, 74-90 (2011-11-08)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been characterized as a potent modulator of neural plasticity in both the brain and spinal cord. The present experiments use an in vivo model system to demonstrate that training with controllable stimulation increases spinal BDNF
Evidence that biological activity of NGF is mediated through a novel subclass of high affinity receptors
Weskamp, G and Reichardt, L F
Neuron, 6, 649-663 (1991)