純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, rat, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
一般說明
HuR(Hu-抗原R,ELAV样蛋白1,ELAV1)是一种RNA结合蛋白,包含3个RNA结合域。 已知可以结合mRNA的富含AU的元件。 它通过破坏其mRNA的稳定性来调节基因表达。已知它在某些癌症(例如乳腺癌和胃癌)中被上调。 它的一些靶标包括cFos,IL-3和BRCA1 mRNA。HuR还被证明参与某些细胞类型中VEFG-A和NFkB表达的调节。它的激活和积累也与许多能量信号分子有关,例如PI3K/Akt途径和AMPK。
特異性
其他物种尚未经过测试。
检测HuR
免疫原
合成肽对应于人HuR的N末端。
表位:N末端
應用
使用在WB,IF中验证的抗HuR抗体(兔多克隆抗体)检测HuR,也称为ELAV样1,Hu抗原R。
免疫荧光ICC分析:
研究子类别
胰岛素/能量信号传导
RNA结合蛋白(RBP)
胰岛素/能量信号传导
RNA结合蛋白(RBP)
研究类别
信号传导
信号传导
品質
蛋白质印迹分析:
该抗体在Jurkat细胞裂解液中以1:500-1:1,000的稀释度检测到HuR,该裂解液通过SDS-PAGE分离并转移至PVDF。
该抗体在Jurkat细胞裂解液中以1:500-1:1,000的稀释度检测到HuR,该裂解液通过SDS-PAGE分离并转移至PVDF。
標靶描述
36 kDa
聯結
替代:AB5831
外觀
亲和纯化的多克隆沉淀在硫酸铵中。
在不含防腐剂的50%饱和硫酸铵和PBS溶液中的兔多克隆沉淀抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。
分析報告
对照
Jurkat细胞裂解液
Jurkat细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Identification of Novel Stress Granule Components That Are Involved in Nuclear Transport.
Mahboubi, H; Seganathy, E; Kong, D; Stochaj, U
Testing null
Weirui Ma et al.
Cell, 175(6), 1492-1506 (2018-11-20)
Approximately half of human genes generate mRNAs with alternative 3' untranslated regions (3'UTRs). Through 3'UTR-mediated protein-protein interactions, alternative 3'UTRs enable multi-functionality of proteins with identical amino acid sequence. While studying how information on protein features is transferred from 3'UTRs to