07-1437
抗-PDGF-BB抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Platelet-derived growth factor B chain precursor, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, Platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), oncogene SIS, Platelet-derived growth factor, Platelet-derived growth factor beta, Platele
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PDGFB(5155)
一般說明
血小板源性生长因子(PDGF)是A(17 kDa)和B(14 kDa)链的二聚体(AA、AB或 BB)。其受体是跨膜受体酪氨酸激酶PDGF A型受体和PDGF B型受体。A 型 PDGF 受体以高亲和力结合所有三种 PDGF,而 B 型 PDGF 受体对 PDGF-BB 具有选择性。PDGF是生长和存活因子,因为它是PI3 激酶途径强大的激活因子。PDGF信号传导似乎在神经胶质细胞源性肿瘤的发展中起关键作用。
特異性
与人PDGF-BB反应。
免疫原
高纯度(>98%)重组人PDGF-BB
應用
ELISA:当用人PDGF-BB包被培养板时,先前批次的0.5 μg/mL稀释液可检测
0.2-0.4 ng/孔(直接ELISA)。
中和:为了产生hPDGF-BB 生物活性的最大抑制(ND50)(2.5
ng/mL),先前批次的该抗体浓度必须为 0.03-0.04 μg/mL。
免疫组织化学(石蜡): 抗-IGF-1R,在导管性乳腺癌中的代表性染色模式和形态学。组织用EDTA(pH 8.0)预处理,用于表位修复。先前批次的该抗体采用IHC-Select稀释成1:200(室温培养)采用HRP-DAB检测。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
0.2-0.4 ng/孔(直接ELISA)。
中和:为了产生hPDGF-BB 生物活性的最大抑制(ND50)(2.5
ng/mL),先前批次的该抗体浓度必须为 0.03-0.04 μg/mL。
免疫组织化学(石蜡): 抗-IGF-1R,在导管性乳腺癌中的代表性染色模式和形态学。组织用EDTA(pH 8.0)预处理,用于表位修复。先前批次的该抗体采用IHC-Select稀释成1:200(室温培养)采用HRP-DAB检测。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗-PDGF-BB 抗体检测PDGF-BB的水平,&已有相关文献发表 & 经验证可用于 WB、ELISA、NEUT。
研究子范畴
生长因子 & 受体
生长因子 & 受体
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对Huvec裂解液中进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg Huvec裂解液中检测到PDGF-BB。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg Huvec裂解液中检测到PDGF-BB。
標靶描述
28 kDa
聯結
替代:AB1487P
外觀
亲和纯化
从50X PBS(pH 7.4)中冻干的纯化兔多克隆IgG抗体。用无菌蒸馏水复溶。
儲存和穩定性
保持冻干物料干燥至低于0°C。收到货后,在-20°C下以便捷的未稀释等分试样可保存长达6个月。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The Journal of clinical investigation, 125(3), 1339-1346 (2015-02-18)
BACKGROUND. Recombinant human PDGF-BB (rhPDGF-BB) reduces Parkinsonian symptoms and increases dopamine transporter (DAT) binding in several animal models of Parkinson's disease (PD). Effects of rhPDGF-BB are the result of proliferation of ventricular wall progenitor cells and reversed by blocking mitosis.
Journal of hematology & oncology, 14(1), 148-148 (2021-09-18)
Little is known about endogenous inhibitors of angiogenic growth factors. In this study, we identified a novel endogenous anti-angiogenic factor expressed in pericytes and clarified its underlying mechanism and clinical significance. Herein, we found Kai1 knockout mice showed significantly enhanced