抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
vertebrates
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys373,Lys382)
基因資訊
human ... TP53(7157)
一般說明
P53 是一种包含 DNA 结合结构域、低聚结构域和转录激活结构域的肿瘤抑制因子,可响应应激信号上调生长停滞和凋亡相关基因,从而影响程序性细胞死亡、细胞分化和细胞周期控制机制。p53 定位在细胞核内,但可以通过负调节剂 MDM2 的陪伴转移到细胞质,MDM2 是在活性 p53 存在时上调的 E3 泛素连接酶,MDM2 多聚泛素化 p53,用于蛋白酶体靶向。p53 可以在不存在 DNA 的情况下组装成四聚体,在潜伏和活性(DNA 结合)构象之间波动,并通过翻译后修饰(包括磷酸化和乙酰化)被差异激活。p53 的 DNA 结合结构域(DBD)(氨基酸 110-286)中的突变可能不利于与顺式元件的结合(能量上有利的),并与几种人类癌症有关。
特異性
识别在体外被通过重组 p300 乙酰化的 p53,以及包含乙酰赖氨酸 373 的肽,但不识别包含乙酰赖氨酸 320 的肽。
免疫原
P53 肽,对应于 368-389 位氨基酸,具有 376 和 377 位氨基酸重复(HLKSKACKGQSTSTSRHKACKLMFKTC),其中 ACK 表示乙酰赖氨酸
應用
使用抗乙酰基-p53 抗体(Lys373,Lys382)(兔多克隆抗体)检测乙酰基-p53(Lys373),该抗体经证明可用于 WB。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹(仅在重组蛋白上)
品質
通过体外乙酰转移酶测定对重组 p300 HAT 结构域进行了常规评估(货号 14-418)
標靶描述
53kda
聯結
替代:04-1137
外觀
兔多克隆抗血清,含 0.05% 叠氮化钠。冷冻溶液。
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
乳腺癌、结肠、皮肤组织
乳腺癌、结肠、皮肤组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Quantitative proteomic characterization of ethanol-responsive pathways in rat microglial cells.
Bell-Temin, Harris, et al.
Journal of Proteome Research, 12, 2067-2077 (2013)
Role for p300 in stabilization of p53 in the response to DNA damage.
Yuan, Z M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 1883-1886 (1999)
Vorinostat(SAHA) Promotes Hyper-Radiosensitivity in Wild Type p53 Human Glioblastoma Cells.
Diss, E; Nalabothula, N; Nguyen, D; Chang, E; Kwok, Y; Carrier, F
Journal of clinical oncology and research null
Histone deacetylase inhibitors enhance the anticancer activity of nutlin-3 and induce p53 hyperacetylation and downregulation of MDM2 and MDM4 gene expression.
Chithra D Palani,James F Beck,Jurgen Sonnemann
Investigational New Drugs null
Circulatory miR34a as an RNAbased, noninvasive biomarker for brain aging.
Li, X; Khanna, A; Li, N; Wang, E
Aging null