物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
一般說明
哺乳动物HADC1(也称为HD1)、HDAC2(也称为哺乳动物RPD3)和HDAC3,均与酵母转录调节子Rpd3p有关,被鉴定为组蛋白脱乙酰基酶。组蛋白的去乙酰化与转录沉默有关。
特異性
与其他物种的交叉反应性还未经测试。
可识别并特异于HDAC1,分子量65 kDa。可能在〜35 kDa处检测到非特异性蛋白。
免疫原
6X-His标记的片段,对应于小鼠组蛋白脱乙酰基酶1(HDAC1)的氨基酸53-482。
應用
使用在EA、ICC、IP、WB中验证的抗HDAC1抗体(兔多克隆抗体)检测HDAC1(也称为组蛋白脱乙酰基酶1)。
免疫沉淀
5 μg先前批次产品已在500 μg 3T3/A31 RIPA裂解液中对HDAC1进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
据报道,该抗体可在1%低聚甲醛固定、0.1%Triton X-100透化的3T3细胞中对HDAC1进行免疫染色。
HDAC活性:
据报道该抗体可对活性HDAC进行免疫沉淀。
5 μg先前批次产品已在500 μg 3T3/A31 RIPA裂解液中对HDAC1进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
据报道,该抗体可在1%低聚甲醛固定、0.1%Triton X-100透化的3T3细胞中对HDAC1进行免疫染色。
HDAC活性:
据报道该抗体可对活性HDAC进行免疫沉淀。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹对3T3/A31细胞的RIPA裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次产品在3T3/A31细胞的RIPA裂解物中检测到HDAC1。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次产品在3T3/A31细胞的RIPA裂解物中检测到HDAC1。
標靶描述
65kda
外觀
形式:纯化
纯化的兔单克隆抗体IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冻存于 -20ºC。
蛋白 A 色谱
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条下可稳定保存 1 年。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:目录号12-305,3T3/A31裂解液。加入2.5 μL 2-巯基乙醇/100 μL裂解液,煮沸5分钟以还原样本。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:目录号12-305,3T3/A31裂解液。加入2.5 μL 2-巯基乙醇/100 μL裂解液,煮沸5分钟以还原样本。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
HERP, a novel heterodimer partner of HES/E(spl) in Notch signaling.
Molecular and cellular biology null
The Journal of clinical investigation, 126(11), 4372-4386 (2016-11-02)
Obese, insulin-resistant states are characterized by a paradoxical pathogenic condition in which the liver appears to be selectively insulin resistant. Specifically, insulin fails to suppress glucose production, yet successfully stimulates de novo lipogenesis. The mechanisms underlying this dysregulation remain controversial.
Histone deacetylase-associating Atrophin proteins are nuclear receptor corepressors.
Genes & Development null
ATM regulates ionizing radiation-induced disruption of HDAC1:PP1:Rb complexes.
Cellular Signalling null
Journal of cellular biochemistry, 117(6), 1429-1438 (2015-11-14)
The expression of BRDT, a member of the BET sub-family of double bromodomain-containing proteins, is restricted to the male germ line, specifically to pachytene-diplotene spermatocytes and early spermatids. We previously showed that loss of the first bromodomain of BRDT by