抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
bovine, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (not specified)
基因資訊
human ... HIST1H1C(3006)
一般說明
组蛋白 H1 是真核细胞中参与染色质结构的五个主要组蛋白之一。H1 具有一个主要的球状结构域和一个长的 N 末端尾巴,它核小体上的′绳珠′结构有关。
组蛋白 H1 的 N 末端尾巴从球形核小体核心突出出来,并可能发生影响细胞过程的几种不同类型的表观遗传修饰。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
组蛋白 H1 的 N 末端尾巴从球形核小体核心突出出来,并可能发生影响细胞过程的几种不同类型的表观遗传修饰。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
识别磷酸组蛋白 H1,分子量 32 kDa。还检测到其他蛋白,分子量 66 和 100 kDa。
免疫原
阳离子交换 HPLC 纯化的四膜虫组蛋白 H1 超磷酸化亚型
應用
抗磷酸化组蛋白 H1 抗体是用于检测磷酸化组蛋白 H1 的高质量兔多克隆抗体,&已在 ICC &WB 中验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
免疫印迹分析:0.5-2 μg/mL 从用秋水仙素处理的 HeLa 细胞的酸提取物中检测到磷酸化的组蛋白 H1,但在未经处理的 HeLa 细胞中未检测到(货号 17-306)。
免疫细胞化学:5-10 μg/mL 在用 95% 乙醇/5% 冰醋酸(v/v)固定的有丝分裂 HeLa 细胞中显示出对组蛋白 H1 的阳性免疫染色。
免疫细胞化学:5-10 μg/mL 在用 95% 乙醇/5% 冰醋酸(v/v)固定的有丝分裂 HeLa 细胞中显示出对组蛋白 H1 的阳性免疫染色。
標靶描述
32kda
外觀
0.02M 磷酸盐缓冲液,0.25 M NaCl,pH 7.6 和 15 mg/mL 不含防腐剂的 BSA 中的免疫亲和纯化的免疫球蛋白。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Generation and characterization of novel antibodies highly selective for phosphorylated linker histone H1 in Tetrahymena and HeLa cells.
Lu, M J, et al.
Chromosoma, 103, 111-121 (1994)
Diego Piedrahita et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 498-498 (2016-01-19)
β-site APP cleaving enzyme 1 (BACE1) initiates APP cleavage, which has been reported to be an inducer of tau pathology by altering proteasome functions in Alzheimer's disease (AD). However, the exact relationship between BACE1 and PHF (Paired Helical Filaments) formation
Steven J T Jackson et al.
Carcinogenesis, 25(2), 219-227 (2003-10-28)
Sulforaphane (SUL), an isothiocyanate found in broccoli and other cruciferous vegetables, has been shown to induce phase II detoxification enzymes, inhibit chemically induced mammary tumors in rats, and more recently to induce cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells
Cyclin-dependent kinase 1-mediated Bcl-xL/Bcl-2 phosphorylation acts as a functional link coupling mitotic arrest and apoptosis.
David T Terrano,Meenakshi Upreti,Timothy C Chambers
Molecular and cellular biology null
Silencing of CDK5 reduces neurofibrillary tangles in transgenic alzheimer's mice.
Piedrahita, D; Hernandez, I; Lopez-Tobon, A; Fedorov, D; Obara, B; Manjunath et al.
The Journal of Neuroscience null