Key Documents
05-829X-555
Sigma-Aldrich
抗-α-微管蛋白抗体,Alexa Fluor 555 偶联物
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 555
别名:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 555
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DM1A, monoclonal
物種活性
pig, guinea pig, human, avian, mouse, bovine, rat
製造商/商標名
Chemicon®
Upstate®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA1A(7846)
特異性
识别α-微管蛋白
免疫原
该抗体识别的表位已定位到氨基酸426-450(AALEKDYEEVGVDSV-EGEGEEEGEE)。
應用
抗-α-微管蛋白抗体,Alexa Fluor 555偶联物检测α-微管蛋白水平 & 已发表,&经验证可用于IF。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
已通过免疫荧光进行常规评估
標靶描述
50-60 kDa
外觀
蛋白G纯化
蛋白G纯化的免疫球蛋白与Alexa Fluor 555偶联。 含1%BSA、0.05%吐温-20和0.05%叠氮化钠的PBS溶液。
儲存和穩定性
自收到之日起,在4°C下可最多保存1年。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
Alexa Fluor是Molecular Probes, Inc.的注册商标。
除非在产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得对人或动物用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
New microtubule/tubulin-targeted anticancer drugs and novel chemotherapeutic strategies.
Wilson, L and Jordan, M A
Journal of Chemotherapy (Florence, Italy), 16 Suppl 4, 83-85 (2004)
Crystallographic structure of tubulin: implications for dynamics and drug binding.
Downing, K H and Nogales, E
Cell Structure and Function, 24, 269-275 (1999)