主要文件
05-1946
Sigma-Aldrich
抗-USP7抗体,克隆1G7
clone 1G7, from mouse
别名:
ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin-specific-processing protease 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Herpes virus-associated ubiquitin-specific pr
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
mouse
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1G7, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... USP7(7874)
一般說明
泛素羧基末端水解酶7(USP7)是一种泛素特异性蛋白酶或去泛素化酶,可从其底物上裂解泛素。[Saridakis,2005]由于泛素化(多泛素化)最常与细胞蛋白的稳定性和降解相关,泛素羧基末端水解酶7的活性通常可稳定其底物蛋白。泛素羧基末端水解酶7最普遍地称为Mdm2的直接拮抗剂,Mdm2是肿瘤抑制蛋白p53的E3泛素连接酶。[Canning,2004]
特異性
该抗体可识别USP7。
免疫原
带组氨酸标签的重组蛋白,对应于人USP7。
應用
该抗USP7抗体,克隆1G7已验证可用于 WB、IP、IH中的USP7检测。
品質
通过HeLa裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到USP7。
標靶描述
~ 128kDa 观察结果
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1