Merck
所有图片(6)
主要文件
05-1242-S
Sigma-Aldrich
抗-三甲基组蛋白 H3(Lys9)抗体,克隆6F12-H4,试用装
clone 6F12-H4, from mouse
别名:
H3K9me3, Histone H3 (trimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6F12-H4, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
trimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
一般說明
组蛋白是高度保守的蛋白质,可作为将核DNA组织成染色质的结构支架。H2A,H2B,H3和H4这四个核心组蛋白组装成一个八聚体(每个含有2个分子)。随后,146个碱基对的DNA被包裹在八聚体周围,形成核小体,即染色质的碱性亚基。 组蛋白修饰可调节DNA转录、修复、重组和复制。最常研究的修饰是乙酰化,磷酸化,甲基化和泛素化。这些修饰可以改变局部染色质结构,或募集识别特定组蛋白修饰的反式作用因子(“组蛋白代码”假设)。 Lys9(H3K9me3)上组蛋白H3的三甲基化是研究最深入的表观遗传标记之一。 H3K9me3在常染色体基因的抑制和异染色质组装的表观遗传控制中起作用,最有可能通过充当与染色质相关蛋白(例如Swi6或HP1α/β)结合的识别基序来发挥作用。负责H3K9me3形成的酶是SUV39H1和Suv39h2。
特異性
基于序列同源性,预期与所有哺乳动物,果蝇,非洲爪蟾和拟南芥具有广泛的物种交叉反应性。
识别分子量17 kDa的三甲基组蛋白H3(Lys9)。 在更高浓度下与二甲基组蛋白H3(Lys9)交叉反应。
免疫原
KLH偶联、分支合成肽,包含序列(QTARme3K- STGGKA)2-KC,其中me3K对应于人组蛋白H3处的三甲基赖氨酸9。 数据表明,该抗体可能需要位置5的谷氨酰胺残基才能结合。
表位:三甲基化Lys9
應用
“染色质免疫沉淀(ChIP):
先前批次的代表性数据。使用抗三甲基化组蛋白H3(Lys9)和Magna ChIP G(目录号17-611)试剂盒对超声处理的3T3 L1染色质进行染色质免疫沉淀。使用p16启动子侧翼的引物通过qPCR验证了三甲基化组蛋白H3(Lys9)相关DNA片段的成功免疫沉淀。
肽抑制分析:
肽阻断试验证明了抗体对三甲基形式与二甲基形式的不同偏好。
染色质免疫沉淀(ChIP):
已知染色体Suv39h靶标的ChIP分析(主要卫星,小鼠ES细胞中的H3K9me3)。
斑点印迹分析:
点印迹分析证明了抗H3K9me3,克隆6F12-H4对组蛋白H3的三甲基化Lys9的特异性。
使用在ChIP、PIA、IF、DB、ChIP-seq、WB中验证的抗三甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体,克隆6F12-H4(小鼠单克隆抗体)试用装/包检测三甲基化组蛋白H3(Lys9),也称为H3K9me3、组蛋白H3(三甲基化K9)。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹法对Hela酸提取物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析: 该批次的0.5 – 5 μg稀释液在HeLa酸提取物中检测到三甲基化组蛋白H3(Lys9)。
標靶描述
~17 kDa
外觀
形式:纯化
纯化
纯化抗体以1 mg/ml浓度溶于0.1 M Tris-glycine(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05% NaN3。
儲存和穩定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。 避免冷冻,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa酸提取物
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1