主要文件
05-1066
Sigma-Aldrich
抗胰岛素抗体,克隆E11D7
clone E11D7, from mouse
别名:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
E11D7, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... INS(3630)
mouse ... Ins1(16333)
rat ... Ins1(24505)
一般說明
胰岛素是调节碳水化合物代谢的多肽激素。除了作为碳水化合物稳态的主要因子外,它还对脂肪代谢有影响。
特異性
识别胰岛素
免疫原
人重组胰岛素
表位:胰岛素
應用
ELISA(直接)分析:将胰岛素包被的平板与抗胰岛素一起孵育,将克隆的 E11D7 使用 PBST 通过 2 倍连续稀释,从 5 g/mL 稀释至 0.01 g/mL。
抗胰岛素抗体,克隆 E11D7 可检测胰岛素水平,&经发布 & 验证可用于 ELISA、IH(P)。
研究子类别
胰岛素/能量信号传导
葡萄糖/糖原代谢
代谢激素 & 受体
研究类别
信号
代谢
品質
免疫组化分析:
20 μg/mL 的该抗体在 β 细胞中检测到胰岛素。
標靶描述
6kda
外觀
在 0.1M Tris-甘氨酸(pH7.4),150mM NaCl 和 0.05%NaN3 中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8ºC 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Activation of PPAR? up-regulates the expression of insulin gene transcription factor MafA and ameliorates glucose-induced insulin secretion impaired by palmitate.
Mingming Cao,Yang Long,Yuzhen Tong,Jun Wan,Nanwei Tong
Molecular and Cellular Biochemistry null
Gabriel Cao et al.
PloS one, 16(6), e0243340-e0243340 (2021-06-12)
The objective of this work was to analyze the structural changes of the pancreatic islets in rats, after 6 month consuming regular and light cola for 6 months. Also, we have analyzed the possible role of PDX-1 in that process.
Mi Ran Choi et al.
Journal of ginseng research, 41(4), 503-512 (2017-10-13)
Chronic heavy alcohol consumption may raise the risk of developing type 2 diabetes mellitus. Saponins inhibit apoptosis of pancreatic islet cells and reduce lipid parameters. The present study was designed to investigate the effect of saponin on chronic ethanol-treated diabetic
Daniel Neumeier et al.
European journal of immunology, 52(2), 297-311 (2021-11-03)
Plasma cells and their secreted antibodies play a central role in the long-term protection against chronic viral infection. However, due to experimental limitations, a comprehensive description of linked genotypic, phenotypic, and antibody repertoire features of plasma cells (gene expression, clonal