推荐产品
用途
kit sufficient for 96 wells
物種活性
human
製造商/商標名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.10 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.10-100 pg/mL
技術
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
輸入
serum
plasma
相容性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
SMC® 人IL-23高灵敏度免疫分析试剂盒包含进行分析所需的所有试剂。该测定采用标准免疫测定工作流程,配置标准板形式。
测定方案与现有的夹心ELISA方法相似,但有两个主要区别:
1)洗脱缓冲液破坏三明治,分离标记的检测抗体用于进行定量。
2)Erenna和SMCxPRO®免疫测定系统使用单分子计数(SMC®)技术检测分析物。
测定方案与现有的夹心ELISA方法相似,但有两个主要区别:
1)洗脱缓冲液破坏三明治,分离标记的检测抗体用于进行定量。
2)Erenna和SMCxPRO®免疫测定系统使用单分子计数(SMC®)技术检测分析物。
特異性
非人类灵长类动物,大鼠,犬,兔和豚鼠样品可100%检测到(n=6)。 尽管可以检测到IL-23,但尚未对这些物种的测定进行验证。
法律資訊
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
我们的产品仅用于研究目的,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用对人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B