主要文件
V-056
Supelco
核黄素5′-磷酸酯 钠盐 溶液
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N4O9P · xNa+
分子量:
455.34 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
EMPLURA®
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
相关类别
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
75.2 °F
閃點(°C)
24 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
V-056-1ML4061838811899
Z683310-1EA4061833582541