包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
形式
single component solution
儲存溫度
-65 to -96°C
一般說明
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
20207 | |
1200940100 | 4027269907396 |
1200940500 | 4027269907419 |
1200945000 | 4027269907426 |
120094-1EA | |
1200950100 | 4027269907440 |
1200950500 | 4027269907457 |
EP0030048130-100EA | 4022536201870 |
1200940010 | 4027269907389 |
1200950010 | 4027269907433 |
1200955000 | 4027269907464 |
61354-500G | 4061832700038 |
IPVH00005 | 4054839329777 |
IPVH07850 | 4053252675676 |
IPVH09120 | 4053252625640 |
IPVH304F0 | 4053252471339 |
NWKITIP | |
IPVH15150 | 4053252338045 |
54809 | |
GE17-5171-01 | |
P2938-1ROL | 4061835573844 |
816654 | 4061833371329 |
1196810100 | 4027269263379 |
1196811000 | 4027269263348 |
1196819025 | 4054839198687 |