Merck
P-172
Supelco
丙醛-2,4-二硝基苯腙
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
别名:
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
238.20
MDL號碼:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
vial of 100 mg
製造商/商標名
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChI 密鑰
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3