特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(15)12(9)10/h3-5,8,13,15H,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
赛洛新是一种天然的精神活性化合物,属于色胺生物碱类。它是一种主要的致幻化合物,来源于知名的“神菇”― 裸盖菇、 花褶伞和锥盖伞。Psilocin以Shrooms,Boomers或Musk等街头名称而闻名,其效果类似于LSD和DMT。
應用
- 开发一种用于定量测定收缴的致幻蘑菇和受指控吸毒者头发样品中的赛洛西宾(psilocybin)和赛洛新(psilocin)的超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)方法
- 通过超高效液相色谱(UHPLC)和串联质谱进行(MS/MS)人头发样品中赛洛新、赛洛西宾、酶斯卡灵、N,N-二甲基色胺和丹酚 A 的多残留分析
- 固相萃取(SPE)之后后通过液相色谱-电喷雾电离串联质谱(LC-ESI-MS/MS)分析人血浆、血清和尿液样品中的赛洛新、蟾蜍色胺、麦角酸二乙酰胺及其代谢产物。
- 通过混合模式下的固相萃取和液相色谱-电喷雾电离串联质谱定量测定血浆样品中的赛洛新
- 采用单液滴微萃取和毛细管电泳(SDME-CE)在不净化样品的情况下直接分析尿液中的赛洛新和蝇蕈醇(muscimol)
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证全面表征。
- 随附全面的分析证书(CoA),标明稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性
- 通过实时稳定性研究进行严格测试以确保准确性和有效期
- 采用确认合规的精密天平以重力测定法制备以确保最低的不确定性
- 装入安瓿并在氩气氛围下火焰密封以确保长有效期
- 以便捷、DEA赦免的形式提供以提高实验室效率
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
商品
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.