主要文件
N-099
Supelco
纳洛酮-3ß-D-葡萄糖醛酸苷 溶液
1.0 mg/mL in methanol: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
纳洛酮葡萄糖苷溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H29NO10
分子量:
503.50
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol: water (9:1)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
纳洛酮-3ß-D-葡萄糖醛酸苷是纳洛酮的主要尿液代谢产物,纳洛酮是一种用来对抗阿片类药物过量作用的阿片类药物。该有证参考溶液适合用作制备LC/MS或GC/MS法检测纳洛酮(进行法医分析、尿液药物检测或临床毒理学研究)的校准品和对照品的起始材料。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)