Merck
D-047
Supelco
N-去甲基西酞普兰盐酸盐 盐酸盐 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
N-去甲基西酞普兰盐酸盐 盐酸盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19FN2O · HCl
分子量:
346.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)[C@@]2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC
InChI
1S/C19H19FN2O/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
PTJADDMMFYXMMG-IBGZPJMESA-N
一般說明
N-去甲基西酞普兰是SSRI抗抑郁药西酞普兰的一种活性代谢产物。西酞普兰在美国和加拿大以Celexa®的名义进行销售,可用于治疗与情绪障碍相关的重度抑郁症。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Celexa is a registered trademark of H. Lundbeck A/S
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)