特點
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1[C@H]2CC[C@@H]1C(C(C2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H23NO4/c1-3-22-18(21)16-14-10-9-13(19(14)2)11-15(16)23-17(20)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-16H,3,9-11H2,1-2H3/t13-,14+,15?,16?/m0/s1/i1D3,2D3,3D2
InChI 密鑰
NMPOSNRHZIWLLL-WVIYWTTLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup