主要文件
B-064
Supelco
溴西泮-D4标准液
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6D4BrN3O
分子量:
320.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Brc1cc2c(cc1)NC(=O)CN=C2c3nc(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,6D
InChI 密鑰
VMIYHDSEFNYJSL-VTBMLFEUSA-N
一般說明
溴西泮是一种以Lectopam、Brazepam和Lexotanil等品牌名出售的苯二氮,通常用作抗焦虑剂和小手术前的术前药物。该稳定标记的内部标准品适用于法医分析、临床毒理学和尿液药物检测中的LC/MS或GC/MS应用。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)