Merck
LM1004
Avanti
17:0-14:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1004, methanol solution
别名:
1-十七烷酰-2-(9Z-十四烯酰)-sn-甘油-3-磷酸胆碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H76NO8P
分子量:
718.00
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
methanol solution
包裝
pkg of 1 × 1 mL (LM1004-1EA)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand LM1004
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
應用
lipidomics
metabolomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
應用
17:0-14:1 PC或1-十七烷酰基-2-(9Z-十四烯酰基)-sn-甘油-3-磷酸胆碱已用作内标:
  • 对于磷脂二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC),通过选定的反应监测方法
  • 进行定量,使用傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR-MS)
  • 对鼠脑脂质提取物进行脂质分析以控制提取有效性,评估液相色谱(LC)-MS性能并标准化LC-MS数据
  • 使用LC-MS进行脂质定量
包裝
2mL棕色玻璃密封安瓿(LM1004-1EA)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the