主要文件
900143J
Avanti
PGB2
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trienoic acid, 9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,8(12),13E-trien-1-oic acid, Prostaglandin B2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
methyl acetate solution
包裝
pkg of 1X5 mg (900143J-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3