Merck
900123P
Avanti
11-beta PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Prostaglandin F2α (11beta epimer)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O5
CAS号:
分子量:
354.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1C[C@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
PXGPLTODNUVGFL-ZWAKLXPCSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900123P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)