Merck
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
别名:
Prostaglandin E2 Ethanolamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H37NO5
分子量:
395.53
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids
包裝
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1