Merck
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H111Cl5N6O5
分子量:
1101.76
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
advanced drug delivery
脂質類型
cationic lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)