主要文件
890813P
Avanti
VSA 2
new
别名:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C94H147NO42
分子量:
1963.15
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Vaccine development
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3