Merck
880720P
Avanti
18:0 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880720P, powder
别名:
1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N-[甲氧基(聚乙二醇)-1000](铵盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 200 mg (880720P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880720P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 880720P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C87H172NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-85(89)117-82-84(120-86(90)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)83-119-121(92,93)118-37-36-88-87(91)116-81-80-115-79-78-114-77-76-113-75-74-112-73-72-111-71-70-110-69-68-109-67-6
InChI 密鑰
RMRFKOYDUNAYRA-NHGDJFPISA-N
一般說明
分子量和精确质量是基于聚乙二醇(PEG)的多分散性的平均值。
應用
1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N-[甲氧基(聚乙二醇)-1000](18:0 PEG1000 PE)可用于制备空间稳定脂质体,并通过小角度X线检查散射(SAXS)法研究其特性。它也适用于无胆固醇的聚乙二醇化(CF-PEG)脂质体,以研究其在装载亲水性药物卡铂时的长期稳定性。
生化/生理作用
磷脂乙醇胺(PE)是细胞膜上几种磷脂的底物。它与磷脂周转有关。PE也被发现可以阻止肿瘤进展。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(880720P-200mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(880720P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Brian J Nablo et al.
Biophysical journal, 95(3), 1157-1164 (2008-07-23)
Nonelectrolyte polymers of poly(ethylene glycol) (PEG) were used to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA(63)). Based on the ability of different molecular weight PEGs to partition into the pore and