Merck
880133P
Avanti
双DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
别名:
双(1,2-二硬脂酰基-sn-甘油基-3-磷酸乙醇胺-N-[(聚乙二醇)-2000](钠盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C172H336N2Na2O62P2
分子量:
3532.41
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖样品瓶 (880133P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3