Merck
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Myristoyl L-carnitine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H42ClNO4
分子量:
408.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3