主要文件
870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H25D9ClNO4
分子量:
360.96
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.28
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Lipidomics
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)