Merck
870322P
Avanti
C18:2 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Linoleoy L-carnitine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H36D9NO4
分子量:
432.68
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI 密鑰
MJLXQSQYKZWZCB-KUIXNGNPSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870322P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)