主要文件
870111O
Avanti
Trioctanoin
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Trioctanoin, 5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
oil
包裝
package of 1 × 5 g
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (870111O-5G)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg