主要文件
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H99NO4
分子量:
802.35
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)