主要文件
860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H39NO2
分子量:
313.52
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)