Merck
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
别名:
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H79NO8
CAS号:
分子量:
702.06
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
脂質類型
deuterated lipids
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-35,37-40,42-43,45-47H,3-32H2,1-2H3,(H,41,44)/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40+/m0/s1
InChI 密鑰
BLGKYYVFGMKTEZ-VEZWYSRTSA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)