化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (860613P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)[C@@H](NC(CCC(C=C1)=CC=C1/C=C/C=C/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI
1S/C44H67N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-29-43(47)42(38-52-53(49,50)51-37-36-46(2,3)4)45-44(48)35-34-41-32-30-40(31-33-41)28-21-18-17-20-25-39-26-22-19-23-27-39/h17-33,42-43,47H,5-16,34-38H2,1-4H3,(H-,45,48,49,50)/b18-17+,25-20+,28-21+,29-24+/t
InChI 密鑰
NCHVSNLRLOEZSD-UYWZTTMGSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860613P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3