Merck
860522P
Avanti
C16 1-磷酸二氢神经酰胺(d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
别名:
N-十六烷酰-D-赤-二羟基神经酰胺-1-磷酸盐(胺盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H73N2O6P
分子量:
636.93
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
相关类别
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860522P-1mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860522P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)