化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 1 mL (860410C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860410C-500ug)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860410C
濃度
0.5 mg/mL (860410C-500ug)
1 mg/mL (860410C-1mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-31-34(37)38-32(29-27-30-33(35)36)28-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI 密鑰
QBGKCWKQYJQHJX-NPNXCVMYSA-N
一般說明
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash