Merck
860352P
Avanti
16:0 PC-d9
Avanti Polar Lipids 860352P, powder
别名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H71NO8PD9
CAS号:
分子量:
743.09
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860352P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids 860352P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860352P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3