Key Documents
860127W
Avanti
C18:0-d7 GB3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
别名:
C18:0-d7 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H94D7NO18
分子量:
1059.42
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
methanol solution
包裝
pkg of 1 × 100 μg (860127W-100UG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
應用
Lipids research
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860127W-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup