Merck
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
C17:0 GM1 (synthetic)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C72H132N4O31
分子量:
1549.83
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.22
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3