Merck
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H29NO3
分子量:
283.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bacterial lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)