化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850166P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850166P-500ug))
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850166P
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86O22P4.4H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)65-39(37-63-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-64-73(61,62)69-44-42(50)45(66-70(52,53)54)47(68-72(58,59)60)46(43(44)51)67-71(55,56)57;;;;/h11,13,17,19,22,2
InChI 密鑰
HIQNCTCJCORHBS-KVPNKVSCSA-N
一般說明
應用
- 脂质体沉淀测定的脂质体,以鉴定FCH和双SH3域蛋白(FCHSD2)对特定磷酸肌醇脂质体的结合偏好
- 研究特定的蛋白质-脂质相互作用的脂质体
- 宿主1-O-1-(Z)-十八碳烯基-2-花生四烯酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱(plasmenyl-SAPC)小单层囊泡(SUVs),在H2O2存在下,激活cyt c缩醛磷脂酶活性