化驗
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (845875C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (845875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (845875C-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 845875C
濃度
10 mg/mL (845875C-25mg)
25 mg/mL (845875C-200mg)
25 mg/mL (845875C-500mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
InChI 密鑰
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
845875C-200MG | 4061837791758 |
845875C-25MG | 4061837791765 |
845875C-500MG |