化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840858C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840858C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840858C
濃度
10 mg/mL (840858C-25mg)
25 mg/mL (840858C-200mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI 密鑰
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash