840506C
Avanti
18:0-22:6 PG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
别名:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110655
About This Item
推荐产品
化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840506C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840506C
濃度
10 mg/mL (840506C-25mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C46H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-46(50)56-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)41-53-45(49)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,43-44,47-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t43?,44-;/m1./s1
InChI 密鑰
MZXILCJOOQSOIZ-DTRIVZRESA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3